Key Documents
MP42G12TR1
Millipore
Kit de ensaio mPAGE®
includes two 4-20% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41105300
NACRES:
NA.56
Características
includes two 4-20% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters
Descrição geral
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Aplicação
Géis bis-tris 4%-12% mPAGE para separação de proteínas de alta resolução
  • Carregue até 60 μl de amostra por poço
  • Tempo de corrida típico de 26 min (MES, 180 V) ou 36 min (MOPS, 200 V)
  • Inverta a junta quando usando com os sistemas Bio-Rad Mini-PROTEAN
  • Use um adaptador (MPTA) com o XCell SureLock e outros sistemas compatíveis
Western blot
Informações legais
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Bis-Tris gels and buffers for superior protein resolution compared to traditional tris-glycine gels.
Protocolos
Instructions for setting up an mPAGE SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using a Bio-Rad Mini-PROTEAN® electrophoresis system.
Instructions for setting up an mPAGE™ SDS-PAGE precast protein gel for gel electrophoresis using an Invitrogen XCell Surelock® mini-cell.
Conteúdo relacionado
mPAGE® precast polyacrylamide gels for electrophoresis provide high-resolution protein separation, along with a reduced cost and time-savings for users. mPAGE gels are compatible with common electrophoresis tanks and boast an increased sample well volume