Documentos Principais
GE29401323
Sigma-Aldrich
StrepTrap XT prepacked chromatography column
pack of 5 × 5 mL, prepacked chromatography column
Sinônimo(s):
StrepTrap High Performance
About This Item
Código UNSPSC:
41106501
NACRES:
SB.53
grau
for chromatography
embalagem
pack of 5 × 5 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 29401323
adequação
suitable for chromatography
Descrição geral
StrepTrap XT, a ready-to-use prepacked chromatography column, is packed with Strep-Tactin XT Sepharose resin for protein purification.
Características e benefícios
  • Achieve highly pure Strep-tag II and Twin-Strep-tag recombinant proteins
  • Experience fast purifications with simple elution
  • Physiological conditions and mild elution preserve target protein activity
  • Ensures quick and easy regeneration
  • Compatible with a wide range of detergents, denaturants, and other additives
Informações legais
StrepTrap is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)