GE29-0181-82
HiPrep™ Q High Performance 16/10
Cytiva 29-0181-82, pack of 1 column
Sinônimo(s):
HiPrep Q Column, High Performance Q Column
About This Item
Produtos recomendados
ligand
quaternary amine
descrição
Ion Exchanger Type (value)
embalagem
pack of 1 column
fabricante/nome comercial
Cytiva 29-0181-82
Parâmetros
1-5 ml/min flow rate
44 psi
tamanho do leito
16 mm × 100 mm
D.I. da coluna
16 mm
Matriz
6% cross-linked agarose
tamanho de partícula
24-44 μm
Tamanho médio da partícula
34 μm
cleaning
1-14
Faixa de trabalho
2-12
adequação
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Packed with Q Sepharose High Performance strong quarternary ammonium anion exchange resin.
- Small (34 µm) bead size delivers high-performance, high-resolution purifications.
- 20 mL HiPrep column format compatible with single-pump configurations and chromatography systems such as ÄKTA systems.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Outras notas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page covers detailed aspects of each step in an IEX separation to improve resolution and overall performance.
Protocolos
This page covers the use of Sepharose High Performance media for purification of proteins, peptides or oligonucleotides, when to use them, and with which systems.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from GE Healthcare.
Sample Preparation in Ion Exchange Chromatography