GE28-9513-79
Protein G Mag Sepharose™
Cytiva 28-9513-79, pack of 4 × 500 μL
About This Item
Produtos recomendados
ligand
protein G
embalagem
pack of 4 × 500 μL
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9513-79
condição de armazenamento
(20% Ethanol, 20% medium slurry)
Parâmetros
Room temperature temp. range
Matriz
paramagnetic, spherical, highly cross-linked agarose particles
capacidade
13- 22 mg binding capacity(human IgG/ml medium)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Visible and dense Sepharose™ based magnetic beads with Protein A ligand, easy to spot and collect bound target Protein
- Non-adherent beads eliminate smearing effects and aggregate formation. Can be used without detergents
- Simple capture of target Protein in small or large sample volumes (Low microliter to high milliliter scale)
- Optimized capacity for enrichment/immunoprecipitation of target Proteins - only Low amounts of antibody needed
- Flexible protocols with elution conditions optimized for both electrophoresis and MS analysis
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
Protocolos
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein A Mag Sepharose Xtra or Protein G Mag Sepharose Xtra from GE Healthcare.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GE28-9513-79 | 4061834075233 |