GE28-9505-16
HiScreen™ Phenyl High Performance
Cytiva 28-9505-16
About This Item
Produtos recomendados
ligand
phenyl
Formulário
prepacked column
reticulação
cross-linked
embalagem
pkg of 4.7 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9505-16
condição de armazenamento
(20% Ethanol)
Parâmetros
44 psi
técnica(s)
liquid chromatography (LC): suitable
tamanho do leito
7.7 mm × 100 mm
volume do leito
4.7 mL
D.I. da coluna
7.7 mm
Matriz
6% cross-linked agarose
Grupo ativo da matriz
Phenyl functional group
tamanho de partícula
24-44 μm
Tamanho médio da partícula
34 μm
cleaning
2-14
Faixa de trabalho
3-13
adequação
suitable for bioprocess medium (BioProcess medium.)
suitable for bioprocess medium
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Butyl Sepharose™ High Performance is an aliphatic HIC medium, designed for intermediate and polishing step purification steps when high resolution has priority.
- Prepacked, ready-to-use columns for convenient process development optimization.
- 10 cm bed height of HiScreen™ columns is designed to allow method optimization and parameter screening.
- Easily connected in series to achieve 20 cm bed height.
- Small bed volume gives fast results and minimal sample/buffer consumption.
- Reproducible results, scalable to BioProcess columns packed with the same media using the same linear fluid velocity.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)