Documentos Principais
GE17-5443-01
Capto DEAE
Cytiva 17-5443-01, pack of 100 mL
About This Item
Código UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
ligand
diethylaminoethyl
descrição
Ion Exchanger Type (value)
embalagem
pack of 100 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-5443-01
Matriz
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
diâmetro médio
90 μm (d50v)
cleaning in place
2-14
Faixa de trabalho
2-12
adequação
suitable for bioprocess medium
Descrição geral
Capto DEAE is a weak anion exchanger for large-scale manufacturers. Meets demands for fast, cost-effective capture and intermediate protein purification.
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
Capto is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4