Produtos recomendados
ligand
phenyl
Materiais
polypropylene column
prazo de validade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
embalagem
pkg of 1 ea
condição de armazenamento
(20% Ethanol)
Parâmetros
580 psi
tamanho do leito
4.6 mm × 100 mm
volume do leito
1.7 mL
D.I. da coluna
4.6 mm
matriz
polymeric
polystyrene/divinylbenzene
Tamanho médio da partícula
15 μm
cleaning
1-14
working range
2-12
adequação
suitable for bioprocess medium
técnica de separação
hydrophobic interaction (HIC)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High resolution separations at high loads and high fLow rates.
- Wide range of selectivities.
- Reproducible quality.
- Excellent scalability.
- High chemical and physical stability.
- Low backpressure.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Protocolos
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from GE Healthcare