GBL645402
Grace Bio-Labs CoverWell™ incubation chambers
chamber volume 200 μL, diam. × thickness 22 mm × 0.2 mm
Sinônimo(s):
leak proof chamber, leak proof enclosure, microscope stick on chamber, reusable press to seal chamber
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
red
silicone
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 25 ea
fabricante/nome comercial
Grace Bio-Labs 645402
volume da câmara
200 μL
diâmetro × espessura
22 mm × 0.2 mm
poços
1
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Eliminate precipitate deposits on specimens by incubating slides and specimens upside down during enzymatic color precipitation reaction.
- Provides an exceptionally secure seal during submerged water bath and/or high temperature incubations.
- RNase and DNase free.
- Hydrophobic.
- Adheres to wet or dry surfaces.
- Reusable.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GBL645402-25EA | 4061832399799 |