Documentos Principais
Z257397
Spirit-filled low-temperature thermometer
L 305 mm (30.5 cm), temp. range -50/50 °C
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
HB Instruments B60760-1500
Parâmetros
-50/50 °C temp. range
Comprimento
305 mm (30.5 cm)
Descrição geral
These thermometers contain an organic liquid except Z257419 which is filled with a clear Toluene liquid. Total-immersion. 1° divisions for use in general-laboratory, low-temperature applications.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Easy-Read® thermometer temperature -10-150 °C, immersion level, 50 mm
Z423386
Easy-Read® thermometer
Easy-Read® thermometer temperature -20-150 °C, immersion level, 76 mm
Z423432
Easy-Read® thermometer