G3779
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)–Gold antibody produced in goat
affinity isolated antibody, aqueous glycerol suspension, 10 nm (colloidal gold)
Sinônimo(s):
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
conjugado
gold conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
forma
aqueous glycerol suspension
tamanho de partícula
10 nm (colloidal gold)
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3