G1778
Grids for transmission electron microscopy
grid size 150 mesh × 165 μm pitch, nickel
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
Produtos recomendados
Materiais
nickel
descrição
Regular grids with center mark and solid border
embalagem
vial of 100 grids
Diâmetro
3.05 mm
tamanho da grade
150 mesh × 165 μm pitch
furo L
132 μm
tamanho da área aberta
64%
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)