G1259
α-D-Glucose 1-phosphate disodium salt hydrate
≥95%
Sinônimo(s):
α-D-Glucopyranose 1-phosphate, Cori ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥95%
forma
powder
Impurezas
glucose and starch, essentially free
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless
traços de cátion
Na: 12.5-18.0% (anhydrous)
atividade externa
α-D-glucose 1,6-diphosphate ~1% (usually sufficient to catalyze the assay of phosphoglucomutase)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
chave InChI
YWAUQXHOCBBYLP-FBNUBEQJSA-L
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3