Documentos Principais
G111060
Sigma-Aldrich
DMT-dG(ib) Phosphoramidite
configured for ABI
Sinônimo(s):
DMT-dG(ib) amidite, Guanosine, 5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxy-N-(2-methyl-1-oxopropyl)-, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], N-(2-methyl-1-oxopropyl)-5′-O-[bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2′-deoxyguanosine, 3′-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl)phosphoramidite], N2-Isobutyryl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyguanosine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H54N7O8P
Número CAS:
Peso molecular:
839.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.51
fonte biológica
non-animal source (no BSE/TSE risk)
Nível de qualidade
tipo
for DNA synthesis
linha de produto
Proligo Reagents
Ensaio
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Formulário
powder or granules
técnica(s)
oligo synthesis: suitable
Impurezas
≤0.3 wt. % water content (Karl Fischer)
cor
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
compatibilidade
configured for ABI
perfil de nucleosídeo
base: deoxyguanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C44H54N7O8P/c1-28(2)41(52)48-43-47-40-39(42(53)49-43)46-27-50(40)38-25-36(59-60(57-24-12-23-45)51(29(3)4)30(5)6)37(58-38)26-56-44(31-13-10-9-11-14-31,32-15-19-34(54-7)20-16-32)33-17-21-35(55-8)22-18-33/h9-11,13-22,27-30,36-38H,12,24-26H2,1-8H3,(H2,47,48,49,52,53)/t36-,37+,38+,60?/m0/s1
chave InChI
FDRMKYVTIFSDPR-MMROLVBFSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)