F8648
Monoclonal Anti-Interferon-γ−Carboxyfluorescein antibody produced in mouse
clone 25723.11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-Interferon-γ
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
carboxyfluorescein conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
25723.11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... IFNG(3458)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?