About This Item
Código UNSPSC:
41105341
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Materiais
75mm (3 in) square gelatin filters
tamanho
75 mm (3 in.) × 75 mm
Descrição geral
Primarily for black-and-white photography intended to vary contrast and tonal reproduction.
Características e benefícios
Deep yellow filter provides optimal contrast for black and white photography of Coomassie Brilliant Blue G/R stained proteins.
Informações legais
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)