F6522
IgG2a−FITC Isotype Control from murine myeloma
clone UPC-10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
IgG2a−Fluorescein isothiocyanate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
clone
UPC-10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
condição de armazenamento
protect from light
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo