F3174
Fpg Protein from Escherichia coli
≥90% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution, >20,000 units/mg protein, suitable for genomic analysis
Sinônimo(s):
DNA-(apurinic or apyrimidinic site)lyase MutM (APlyase MutM), Fapy-DNAglycosylase, Formamidopyrimidine-DNA glycosylase, Fpg Protein from Escherichia coli, Recombinant, Fapy DNA glycosylase, Formamidopyrimidine DNA glycosylase, MutM
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
≥90% (SDS-PAGE)
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
atividade específica
>20,000 units/mg protein
peso molecular
30.2 kDa (269 amino acids, predicted from the nucleotide sequence)
composição
protein, 0.1- 0.3 mg/mL Bradford
condição de armazenamento
(Tightly closed)
técnica(s)
nucleic acid detection: suitable
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
genomic analysis
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
Escherichia coli CFT073 ... mutM(1038243)
Escherichia coli K12 ... mutM(946765)
Descrição geral
Research area: Cell signaling
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?