F0772
Monoclonal Anti-CD8−FITC antibody produced in mouse
clone UCHT-4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Monoclonal Anti-CD8
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
UCHT-4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
3rd Workshop: code no. 567
Imunogênio
Aplicação
- Immunofluorescent staining,
- Enumeration of total T cytotoxic/suppressor lymphocytes in bone marrow, blood and other body fluids,
- Identification and localization of T cytotoxic/ suppressor lymphocytes in lymphoid and other tissues,
- Analysis of cell mediated cytotoxicity,
- Studies of immunoregulation in health and disease,
- Investigation of NK cells, Complement mediated cytolysis of CD8 expressing cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Descrição-alvo
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?