Documentos Principais
ETIPRQ10-EP
Eppendorf® epT.I.P.S. standard
volume × L 0.5-10 mL × 243 mm , L, turquoise, pack of 200 ea (2 bags × 100 tips)
Sinônimo(s):
pipetting tips
About This Item
Código UNSPSC:
41121600
volume máximo:
10 mL
volume × C:
0.5-10 mL × 243 mm , L
esterilidade:
non-sterile
Características:
Eppendorf Quality
embalagem:
pack of 200 ea (2 bags × 100 tips)
fabricante/nome comercial:
Eppendorf® 0030000781 (EU)
Eppendorf® 022492101 (NA)
Materiais
turquoise
tamanho
L
esterilidade
non-sterile
Características
Eppendorf Quality
embalagem
pack of 200 ea (2 bags × 100 tips)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 0030000781 (EU)
Eppendorf® 022492101 (NA)
volume máximo
10 mL
volume × C
0.5-10 mL × 243 mm , L
Categorias relacionadas
Descrição geral
Bulk packed in re-sealable bags.
200 μL, 300 μL and 1000 μL tips are color coded, yellow, orange and blue respectively.
Características e benefícios
  • High-quality Eppendorf® pipette tips are packed in resealable bags
  • Tips are autoclave friendly at 121 °C for 20 mins
  • Fine retracted or extended tips ease out the work with small volumes
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)