Documentos Principais
EPM1334-9923
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Características
15 x 500 mL Erlenmeyer flasks
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
fabricante/nome comercial
Eppendorf® M1334-9923 (Global)
C × L
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Descrição geral
New Brunswick S41l shaker platforms.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)