Documentos Principais
EPM1334-9921
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable, comes complete with 32 clamps installed
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Características
32 x 125 mL Erlenmeyer flasks
comes complete with 32 clamps installed
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
fabricante/nome comercial
Eppendorf® M1334-9921 (Global)
C × L
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Categorias relacionadas
Descrição geral
New Brunswick S41l shaker platforms.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)