Documentos Principais
EPM1196-9903
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 5000 Platform Shaker
for 1 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
About This Item
Código UNSPSC:
41104405
NACRES:
NB.73
Características
dedicated
for 1 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
fabricante/nome comercial
Eppendorf® M1196-9903 (NA)
tamanho
32.5 in. × 26.75 in.
capacidade
(23 x 1 L Erlenmeyer flasks)
Descrição geral
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 5000 platform shaker to ensure a safe and perfect fit.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)