EPM1001-0240
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ Innova® 2000 Platform Shaker
universal, interchangeable, stainless steel
About This Item
Código UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Características
interchangeable
universal
fabricante/nome comercial
Eppendorf® M1001-0240 (Global)
C × L
33 cm × 28 cm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Platforms dedicated to fit Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shakers
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)