EPK0641-1880
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes, (2 x 3) configuration, aluminum, drawer
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
aluminum
Características
(2 x 3) configuration
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes
drawer
max. box number per rack: 6 (2 x 3)
rack for 102 mm/ 4 in boxes
fabricante/nome comercial
Eppendorf® K0641-1880 (Global)
técnica(s)
cryopreservation: suitable
P × L × A
562 mm (22.1 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 235 mm (9.3 in.)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)