Documentos Principais
EPAG-21-00
Utility Tray
for Eppendorf® Brunswick Innova® 2350 shaker, with non-skid rubber surface
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.73
Características
with non-skid rubber surface
fabricante/nome comercial
Eppendorf® AG-21-00 (Global)
Descrição geral
Platform for Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shaker to hold 10 mL Erlenmeyer flasks in dedicated aluminum clips.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)