EP6001022910
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x 64 mm/2.5 in boxes, (4 x 3) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Características
(4 x 3) configuration
Holds 12 x 64 mm/2.5 in boxes
drawer
max. box number per rack: 12 (4 x 3)
max. box size [mm]: 136 x 136
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6001022910 (Global)
técnica(s)
cryopreservation: suitable
P × L × A
563 mm (22.2 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 204 mm (8 in.)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)