EP6001022210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 8 x 53 mm/2 in boxes, (4 x 4) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
Características
(4 x 4) configuration
Holds 8 x 53 mm/2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 16 (4 x 4)
max. box size [mm]: 136 x 136
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 6001022210 (Global)
técnica(s)
cryopreservation: suitable
P × L × A
563 mm (22.2 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 231 mm (9.1 in.)
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP6001022210-1EA | 4061835081189 |