EP5920757008
Adapter for Eppendorf® Rotor S-4xUniversal-Large
5/15mL conical tubes and plates, rotor S-4xUniversal Large
Sinônimo(s):
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.15
Produtos recomendados
Características
5/15mL conical tubes and plates
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
5920757008
compatibilidade
rotor S-4xUniversal Large
Descrição geral
Adapter to hold 24 x 5/15mL conical tubes and plates for use with Eppendorf Rotor S-4xUniversal-Large. Supplied as a pack of 2 adapters.
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5920757008 | 4065270766977 |
EP5920757008-1EA | 4065271090828 |