EP5920748009
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 7 x 50 mL conical tubes, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
capacity 7 x 50 mL conical tubes
Holds 50 mL tubes
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5920748009 (Global)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with Universal-Large bucket
Categorias relacionadas
Descrição geral
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5920748009-2EA | 4061835082223 |