Documentos Principais
EP5920717006
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 2 bottle 250 mL flat, 175 - 225/250 mL conical, for use with high-capacity buckets
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
capacity 2 bottle 250 mL flat, 175 - 225/250 mL conical
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5920717006 (Global)
Parâmetros
3,061 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
45 mm
Diâmetro
62 mm
compatibilidade
for use with High-capacity bucket
Descrição geral
Adapters to fit various size tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x1000 rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)