Key Documents
EP5910758006
Eppendorf® Adapter
12 x 75 mm for S-4xUniversal, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Características
12 x 75 mm for S-4xUniversal
Holds 5 mL FACS tubes
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5910758006
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with Universal bucket
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG