Documentos Principais
EP5910707002
Eppendorf® wide-neck bottle
bottle capacity 400 mL, flat bottom, for rotor S-4x400, set of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.82
Materiais
flat bottom
esterilidade
non-sterile
Características
for rotor S-4x400
embalagem
case of 2 ea
set of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5910707002
capacidade do frasco
400 mL
Categorias relacionadas
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)