Documentos Principais
EP5825723007
Adapter for Eppendorf® Rotor A-4-81/S-4x500
for 80 - 120mL round-bottom tubes, used with rotor A-4-81/S-4x500
Sinônimo(s):
Centrifugation adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.15
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5825723007
compatibilidade
used with rotor A-4-81/S-4x500
Descrição geral
Adapter for 80 - 120mL round-bottom tubes, for rotor A-4-81/S-4x500, set with 2 pieces
Aplicação
CENTRIFUGATION
Características e benefícios
for 1 round-bottom tube 80 – 120 mL, for Rotor A-4-81 and Rotor S-4x5002 pcs.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG