Documentos Principais
EP5825713001
Eppendorf® Rotor Accessories
plate adapter, Holds 384 well plates, pack of 2
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Características
Holds 384 well plates
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5825713001 (EU)
técnica(s)
PCR: suitable
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with MTP/Flex bucket
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)