Documentos Principais
EP5820772000
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
F-35-48-17, to hold, 40 x 15 mL conical tubes, with 48 steel sleeves and adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 40 x 15 mL conical tubes
high-speed fixed angle rotor
with 48 steel sleeves and adapters
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5820772000 (Global)
Parâmetros
20,913 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Descrição geral
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)