Documentos Principais
EP5820761008
Lid for Eppendorf(R) FA-45-48-11 Rotor
aerosol-tight, for 5804/5804R & 5810/5810R, aluminum
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Materiais
aluminum
Características
aerosol-tight
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5820761008 (Global)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5804
for use with 5804 R
for use with 5810 R
for use with 5810
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)