EP5820756004
Eppendorf® Plate Removal Tool
used with rotor S-4-104, S-4x750
Sinônimo(s):
Eppendorf® Plate Removal Tool
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.15
Produtos recomendados
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5820756004
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
used with rotor S-4-104, S-4x750
Categorias relacionadas
Descrição geral
Plate removal tool, for rotor S-4-104, S-4x750, set of 2
Aplicação
CENTRIFUGATION
Características e benefícios
Rotoren S-4-104, S-4x750
2 pcs.
2 pcs.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)