EP5820747005
Caps for Eppendorf® S-4-104, S-4x1000 Round Buckets and S-4x750 Rotors
aerosol-tight, aerosol-tight, for 5810 / 5810R / 5910R / 5920R
Sinônimo(s):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
aerosol-tight
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5820747005 (Global)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 5810 R
for use with 5810
for use with 5910 R
for use with 5920 R
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Ensures safe centrifugation of hazardous samples
- Aerosol-tight caps ensure reduced air resistance of the rotor
- Autoclavable
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5820747005-2EA | 4061835079520 |