EP5820708000
Wide Neck Bottle for Eppendorf® S-4-104 Rotor
round, pack of 2, capacity 750 mL
Sinônimo(s):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene bottle
round
Características
with cap
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5820708000 (Global)
Parâmetros
3250 × g max. RCF
capacidade
750 mL
Características e benefícios
- The bottle is made of polypropylene and supplied with a screw cap
- Compatible for rotors S-4-104, S-4x750, S-4x1000
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG