Documentos Principais
EP5810745004
Eppendorf® Adapter
holds 20 x 2 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
holds 20 x 2 mL tubes/ D = 11 mm, for rotor A-4-81, S-4x500
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5810745004
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 500 mL rectangular buckets
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG