Documentos Principais
EP5804789008
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 14 x 2.6-8 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiais
round bottom
Características
holds 14 x 2.6-8 mL tubes
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804789008 (Global)
Parâmetros
3,136 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
115 mm
Diâmetro
13 mm
compatibilidade
for use with 250 mL round buckets
Descrição geral
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG