Documentos Principais
EP5804784006
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 4 x 50 mL conical tubes, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiais
conical bottom
Características
holds 4 x 50 mL conical tubes
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804784006 (Global)
Parâmetros
3,234 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
120 mm
Diâmetro
31 mm
compatibilidade
for use with 250 mL round buckets
Descrição geral
Adapters to fit various tube sizeds forEppendorf S-4-72 Rotor.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5804784006-2EA4061835079483