Documentos Principais
P3C030C05
Millipore
Cassete Pellicon® 3 com membrana Ultracel®
filtration area 0.57 m2, NMWCO 30 kDa
Sinônimo(s):
Pellicon® 3 Cassette with Ultracel 30 kDa Membrane, C screen, 0.57 m2
About This Item
Código UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
Materiais
TPE seal
composite regenerated cellulose (CRC)
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Nível de qualidade
Características
holdup volume 85 mL (in feed channel)
fabricante/nome comercial
Pellicon®
Parâmetros
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Altura
2.4 cm (0.93 in.)
Comprimento
20.6 cm (8.1 in.)
Largura
17.8 cm (7 in.)
área de filtração
0.57 m2
área da membrana
0.57 m2
extraíveis gravimétricos
≤1500 mg/m2
Matriz
Ultracel® (Membrane)
tamanho de poro
30 kDa NMWCO
pH
2-13
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os dispositivos de filtração Pellicon® 3 são cassetes avançados de alto desempenho, ideais para os atuais’anticorpos terapêuticos de título mais alto, bem como para os processos de filtração mais exigentes que requerem pressões operacionais, temperaturas e regimes de limpeza cáusticos mais altos.
O cassete Pellicon® 3 com membrana® Ultracel foi projetado para a filtração de proteínas terapêuticas (como anticorpos monoclonais) e proteínas recombinantes e não recombinantes.
Esse dispositivo de ultrafiltração P3C030C05 Pellicon® 3 apresenta um tamanho de poro de 30 kDa NMWCO, uma área de filtração de 0,57 m2, uma membrana PLCTK e dimensões de 2,3 cm (A) x 5,6 cm (L) x 20,6 cm (C).
Características e benefícios
  • Robusto & confiável – ideal para os processos de filtração mais exigentes da atualidade
  • Alto desempenho – produz excelente resolução, rendimentos e resistência à contrapressão
  • Recuperação ideal do produto – graças à comprovada tecnologia de membrana
  • Tecnologia sem vazios – as membranas de ponta resolvem praticamente qualquer desafio de separação
  • Sem defeitos, com adesão superior – Ultracel®utiliza membranas compostas fundidas em um substrato microporoso
  • Fabricação automatizada – oferece desempenho, consistência e confiabilidade imbatíveis
  • Cuidados de instalação & simples – instalação e manutenção simples
Outras notas
Esses produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação.
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas em água, em temperatura ambiente controlada
Informações legais
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1