EP5804783000
Adapter for Eppendorf® S-4-72 Rotor
holds 8 x 15 mL conical tubes, pack of 2
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
conical bottom
Características
holds 8 x 15 mL conical tubes
embalagem
pack of 2
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804783000 (Global)
Parâmetros
3,234 × g max. RCF
técnica(s)
centrifugation: suitable
Altura
120 mm
Diâmetro
17 mm
compatibilidade
for use with 250 mL round buckets
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5804783000-2EA | 4061835079407 |