Documentos Principais
EP5804757009
Eppendorf® Adapter For 100 mL Rectangular Bucket
holds 18-30 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
holds 18-30 mL tubes
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5804757009
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 100 mL rectangular bucket
Descrição geral
Tube adapters for use with Eppendorf 100 mL rectangular bucket.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5804757009-2EA4022536223520