EP5702720003
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-38
incl. 4 x 85/100 mL round buckets
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Produtos recomendados
Características
to hold 4 x 100 mL round buckets
incl. 4 x 85/100 mL round buckets
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5702720003
Parâmetros
4,400 max. RCF (3,000 xg)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models 5702/5702R/5702RH
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)