Documentos Principais
EP5702712000
Eppendorf® Adapter for 90 mL rectangular bucket for use with standard tubes
Holds 15 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Características
Holds 15 mL tubes
embalagem
pack of 2 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5702712000
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with 90 mL rectangular buckets
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)