EP5702000485
Eppendorf® Centrifuge 5702
with rotor A-4-38 and 13/16 mm adapters, AC/DC input 230 V (GB plug)
Sinônimo(s):
Centrifuge
About This Item
Produtos recomendados
Características
to hold 20 × 15 mL OR 4 × 50 mL conical tubes OR 36 × 13 mm OR 30 × 16 mm blood collection tubes
with rotor A-4-38 and 13/16 mm adapters
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5702000485
Parâmetros
4,400 rpm speed
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)