Documentos Principais
EP5490047001
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-35-6-30, to hold, 6 x 15 mL or 50 mL conical tubes
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 6 x 15 mL or 50 mL conical tubes
to hold 6 x 17 x 116 - 123 mm
to hold 6 x 29.5 x 116 - 123 mm
fixed angle rotor
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5490047001 (EU)
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Descrição geral
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG