Key Documents
EP5452720008
Eppendorf® Rotor F45-12-11
for 5453 plus
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
Características
to hold 12 x 1.5/2.0 mL tubes
for 5453 plus
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 5452720008
técnica(s)
centrifugation: suitable
compatibilidade
for use with centrifuge models MiniSpin/MiniSpin Plus
Informações legais
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG